Learn More
FXYD3 Monoclonal Antibody (OTI3D8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17552122
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17552122 30 μL 30 microlitros
17532122 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17552122 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504646S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
FXYD3 Monoclonal antibody specifically detects FXYD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno FXYD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D8
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CPA2
N.º de referencia del gen P48052
Alias de gen chloride conductance inducer protein Mat-8; FXYD domain containing ion transport regulator 3; FXYD domain-containing ion transport regulator 3; Fxyd3; Mammary tumor 8 kDa protein; Mat8; Phospholemman-like; phospholemman-like protein; Plml; Sodium Potassium ATPase; Sodium/potassium-transporting ATPase subunit FXYD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CPA2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1358
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1