missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXYD3 Monoclonal Antibody (OTI3D8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17532122
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17532122 100 μL 100 microlitros
17552122 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17532122 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FXYD3 belongs to a small family of FXYD-domain containing regulators of Na+/K+ ATPases which share a 35-amino acid signature sequence domain, beginning with the sequence PFXYD, and containing 7 invariant and 6 highly conserved amino acids. This gene encodes a cell membrane protein that may regulate the function of ion-pumps and ion-channels. This gene may also play a role in tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.

Especificaciones

Antígeno FXYD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D8
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FXYD3
N.º de referencia del gen Q14802
Alias de gen MAT8, PLML
Símbolos de los genes FXYD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human FXYD3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5349
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.