Learn More
FXR2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | FXR2 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16850314
|
Proteintech
12552-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16840314
|
Proteintech
12552-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Fragile X syndrome is caused by the absence of the fragile X mental-retardation protein (FMRP). FMRP is the archetype of a class of cytoplasmic mRNA-binding proteins that includes the fragile X-related 1 and 2 proteins (FXR1 and FXR2). The fragile X-related proteins FXR1 and FXR2 contain a functional nucleolar-targeting signal equivalent to the HIV-1 regulatory proteins.Especificaciones
| FXR2 | |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P51116, Q9WVR4 | |
| 23879, 287433, 9513 | |
| FXR2 Fusion Protein Ag3402 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FXR2 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| FMR1L2, FXR2 | |
| Fxr2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |