missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FX1, MedChemExpress

Código de producto. 16470077
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16470077 50 mg 50 miligramos
16484766 100 mg 100 miligramos
16482826 25 mg 25 miligramos
16463688 10 mg 10 miligramos
16456427 5 mg 5 miligramos
16440946 200 mg 200 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16470077

Marca: Medchem Express HY102027

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.

FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FX1
Forma física Solid
CAS 1426138-42-2
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9ClN2O4S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C/2C=C(Cl)C=C3)=O)=S
Peso molecular (g/mol) 368.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.