missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FX1, MedChemExpress

Código de producto. 16463688
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463688

Marca: Medchem Express HY102027

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.

FX1 is a potent and specific BCL6 inhibitor, with an IC50 of around 35 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FX1
Forma física Solid
CAS 1426138-42-2
Color Red
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9ClN2O4S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C/2C=C(Cl)C=C3)=O)=S
Peso molecular (g/mol) 368.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.82
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado