Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ con homologación IP 65 clase II
Descripción
- IP65 a prueba de agua/polvo
- Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
- Función amortiguador
- Función de encendido y apagado automático
- Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
- Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
- SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
- RS-232C estándar
- Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
- Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
- LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
- Plato de pesaje de animales (opcional)
- Gran cortavientos (opcional)
- Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
- Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML |
| Tipo de conexión | RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción) |
| Capacidad | 122 g |
| Tipo de pantalla | VFD |
| Legibilidad | 0.001 g |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | FZ-120i-WP-EC Precisión |
| Tiempo de estabilización | 1 segundo |
| Requisitos eléctricos | 11 VA al adaptador (12 V, 1 A) |