Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión FX/FZ
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16681062
Change view
Click to view available options
Capacidad:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
16681062 1220 g cada uno
16601072 122 g cada uno
16601082 5 kg cada uno
16611082 520 g cada uno
16621072 2200 g cada uno
16641072 220 g cada uno
16661072 3200 g cada uno
16681072 320 g cada uno
8 options
Código de producto. 16681062
Marca: A&D Weighing FX1200i
Las balanzas de precisión A&D Weighing serie FZ/FX combinan todas las funciones de pesaje esenciales en un paquete compacto y ligero.
  • Calibración interna integrada con solo pulsar un botón
  • Función amortiguador
  • Función de encendido y apagado automático
  • Tamaño B5 para uso en espacios estrechos
  • Pantalla VFD para facilitar la lectura de los resultados de pesaje
  • SCF – Función de cálculo estadístico (Statistical Calculation Function)
  • RS-232C estándar
  • Sensor SHS rápido y compacto, tiempo de respuesta de solo 1 segundo
  • Interfaz USB rápida – sin necesidad de instalación de controladores (opcional)
  • LAN – Interfaz Ethernet con software WinCT-Plus (opcional)
  • Plato de pesaje de animales (opcional)
  • Gran cortavientos (opcional)
  • Cortavientos pequeño incluido en modelos de 1 mg
  • Paquete de pilas NiMH recargables incorporado (opcional)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C, USB rápido (opción), LAN (opción)
Capacidad 1220 g
Tipo de pantalla VFD
Legibilidad 0.01 g
Material Acero inoxidable
Modelo FX-1200i
Tiempo de estabilización 1 segundo
Requisitos eléctricos 11 VA al adaptador de CA (12 V, 1 A)