missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FX-11, MedChemExpress

Código de producto. 16477066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477066 100 mg 100 miligramos
16489547 5 mg 5 miligramos
16443057 50 mg 50 miligramos
16437008 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477066

Marca: Medchem Express HY16214

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FX-11 is a potent, selective, reversible and competitive lactate dehydrogenase A (LDHA) specific inhibitor, with a Ki of 8 μM. FX-11 can effectively activate PKM2 (pyruvate kinase M2). FX-11 reduces ATP levels and induces oxidative stress, ROS production and cell death. FX-11 shows antitumor activity in lymphoma and pancreatic cancer xenografts.

FX-11 is a potent, selective, reversible and competitive lactate dehydrogenase A (LDHA) specific inhibitor, with a Ki of 8 μM. FX-11 can effectively activate PKM2 (pyruvate kinase M2). FX-11 reduces ATP levels and induces oxidative stress, ROS production and cell death. FX-11 shows antitumor activity in lymphoma and pancreatic cancer xenografts.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FX-11
CAS 213971-34-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo LDHA Inhibitor FX11
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (713.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=C(CC3=CC=CC=C3)C(C)=CC2=C(CCC)C(O)=C1O)O
Peso molecular (g/mol) 350.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.41
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.