missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Futibatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16479726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479726 50 mg 50 miligramos
16485907 5 mg 5 miligramos
16463178 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479726

Marca: Medchem Express HY100818

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Futibatinib (TAS-120) is an orally bioavailable, highly selective, and irreversible FGFR inhibitor, with IC50s of 3.9, 1.3, 1.6, and 8.3 nM for FGFR 1-4, respectively. Futibatinib inhibits mutant and wild-type FGFR2 with similar IC50s (wild-type FGFR2=0.9 nM; V5651=1-3 nM; N550H=3.6 nM; E566G=2.4 nM).

Futibatinib (TAS-120) is an orally bioavailable, highly selective, and irreversible FGFR inhibitor, with IC50s of 3.9, 1.3, 1.6, and 8.3 nM for FGFR 1-4, respectively. Futibatinib inhibits mutant and wild-type FGFR2 with similar IC50s (wild-type FGFR2=0.9 nM

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Futibatinib
CAS 1448169-71-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAS-120
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (69.30 mM)
SMILES O=C(C=C)N(C1)CC[C@@H]1N(N=C2C#CC3=CC(OC)=CC(OC)=C3)C4=C2C(N)=NC=N4
Peso molecular (g/mol) 418.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.45
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.