Learn More
FUT8 Mouse anti-Human, Clone: 2F7H2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno FUT8
Clon 2F7H2
Concentración 1.07 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16837705
Ver documentos
Proteintech
66118-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16827705
Ver documentos
Proteintech
66118-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Catalyzes the addition of fucose in alpha 1-6 linkage to the first GlcNAc residue, next to the peptide chains in N-glycans.
Especificaciones
Especificaciones
FUT8
1.07 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Alpha (1,6) fucosyltransferase, alpha1 6FucT, Fucosyltransferase 8, FUT8
FUT8
IgG2a
Protein A
Antibody
2F7H2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Q9BYC5
2530
FUT8 Fusion Protein Ag18769
Primary
-20°C
FUT8
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato