Learn More
FUT8 Mouse anti-Human, Clone: 2F7H2, Proteintech
Código de producto. p-7212637 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16837705 20 μL 20 microlitros
16827705 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16837705
Marca: Proteintech 661181IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
Catalyzes the addition of fucose in alpha 1-6 linkage to the first GlcNAc residue, next to the peptide chains in N-glycans.
Especificaciones
Antígeno FUT8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F7H2
Concentración 1.07 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FUT8
N.º de referencia del gen Q9BYC5
Alias de gen Alpha (1,6) fucosyltransferase, alpha1 6FucT, Fucosyltransferase 8, FUT8
Símbolos de los genes FUT8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FUT8 Fusion Protein Ag18769
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2530
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a