Learn More
FUT8 Mouse anti-Human, Clone: 2F7H2, Proteintech
Código de producto. 16827705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16827705 150 μL 150 microlitros
16837705 20 μL 20 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16827705
Marke: Proteintech 661181IG150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Catalyzes the addition of fucose in alpha 1-6 linkage to the first GlcNAc residue, next to the peptide chains in N-glycans.
Spezifikation
Antígeno FUT8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2F7H2
Concentración 1.07 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FUT8
N.º de referencia del gen Q9BYC5
Alias de gen Alpha (1,6) fucosyltransferase, alpha1 6FucT, Fucosyltransferase 8, FUT8
Símbolos de los genes FUT8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno FUT8 Fusion Protein Ag18769
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2530
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.