Learn More
FUT7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16858254 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858254 20 μL 20 microlitros
16848254 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858254
Marca: Proteintech 181971AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May catalyze alpha-1,3 glycosidic linkages involved in the expression of sialyl Lewis X antigens.
Especificaciones
Antígeno FUT7
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.47 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica FUT7
N.º de referencia del gen Q11130, Q11131
Alias de gen Alpha (1,3) fucosyltransferase, Fuc TVII, Fucosyltransferase 7, Fucosyltransferase VII, FucT VII, FUT7, Selectin ligand synthase
Símbolos de los genes Fut7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FUT7 Fusion Protein Ag12475
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14347, 2529, 296564
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG