Learn More
FUT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16877014 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16877014 150 μL 150 microlitros
16887014 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16877014
Marca: Proteintech 171751AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Probable fucosyltransferase.
Especificaciones
Antígeno FUT11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FUT11
N.º de referencia del gen Q495W5, Q68FV3, Q8BHC9
Alias de gen Fuc TXI, Fucosyltransferase 11, Fucosyltransferase XI, FucT XI, FUT11
Símbolos de los genes Fut11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FUT11 Fusion Protein Ag10815
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 170384, 286971, 73068
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG