missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FUT10 Antibody (003), FITC , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-89889F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FUT10 Monoclonal antibody specifically detects FUT10 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| FUT10 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| alpha 1,3-fucosyl transferase, alpha-(1,3)-fucosyltransferase 10, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, Fucosyltransferase 10, fucosyltransferase 10 (alpha (1,3) fucosyltransferase), Fucosyltransferase X, Fuc-TX, FucT-X, Galactoside 3-L-fucosyltransferase 10, MGC11141 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FUT10 (Q6P4F1-1; Leu 32-Asp 479). | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 84750 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 003 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido