Learn More
FUS/TLS Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3A10B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 359.47€
Especificaciones
Antígeno FUS/TLS
Clon 3A10B5
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16867135
Ver documentos
Proteintech
60160-1-IG-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16857135
Ver documentos
Proteintech
60160-1-IG-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This antibody is a mouse monoclonal antibody raised against an internal region of human FUS. Initial reports from our customers suggest this new monoclonal FUS antibody (60160-1-Ig) is a useful tool in ALS and FTLD research. For more details, please see o
FUS/TLS was originally described as fused in Sarcoma is actually related to a number of different cellular processes and correlated to several diseases. FUS binds DNA as a single or double strand, and acts as a site for transcription factors to recognize. Since FUS is well-documented to be involved in liposarcoma, lipoma and leukaemia, it is believed that when its normal housekeeping functions related to transcription are disrupted, normal cells become cancerous. Interestingly, FUS is also associated with the fatal neuron disorder amyotrophic lateral sclerosis; interruption of its normal RNA-binding functions leads to incorrect cellular localization and leads to pathologies of the neuron. Thus, FUS regulation of cellular functions is a critical component of maintece of healthy cells.
Especificaciones
Especificaciones
FUS/TLS
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
75 kDa DNA pairing protein, FUS, FUS CHOP, FUS1, FUS-CHOP, hnRNP P2, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, RNA binding protein FUS, TLS, TLS/CHOP
FUS
IgG1
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
3A10B5
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human
P35637, P56959
233908, 2521
FUS/TLS Fusion Protein Ag2150
Primary
-20°C
FUS
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt