missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FUS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR023E)
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200115541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17775609 100 μL 100 microlitros
17785609 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17775609

Marca: Invitrogen™ MA544241

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE cell sections.

This gene encodes a multifunctional protein component of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complex. The hnRNP complex is involved in pre-mRNA splicing and the export of fully processed mRNA to the cytoplasm. This protein belongs to the FET family of RNA-binding proteins which have been implicated in cellular processes that include regulation of gene expression, maintenance of genomic integrity and mRNA/microRNA processing. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Defects in this gene result in amyotrophic lateral sclerosis type 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon BLR023E
Concentración 30 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación BBS with 0.1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 8.2
génica FUS
N.º de referencia del gen P35637, P56959
Alias de gen 16) in malignant liposarcoma); 16) malignant liposarcoma; 75 kDa DNA-pairing protein; ALS6; D430004D17Rik; D930039C12Rik; ETM4; FUS; FUS RNA binding protein; Fus1; fused in sarcoma; fused in sarcoma RNA binding protein; fusion (involved in t(12; fusion gene in myxoid liposarcoma; fusion, derived from t(12; fusion, derived from t(12;16) malignant liposarcoma; fus-like protein; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2; hnRNP P2; HNRNPP2; oncogene FUS; Oncogene TLS; pigpen protein; POMP75; Protein pigpen; RNA-binding protein FUS; TLS; translocated in liposarcoma; translocated in liposarcoma protein
Símbolos de los genes FUS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide representing a region between residues 1 and 50 of human fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma).
Método de purificación purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233908, 2521
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.