Learn More
Sal de sodio furegrelado, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493979
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
50mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 15493979
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61378.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhibitor of thrombaxane synthetase
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85666-17-7
Fórmula molecular C15H10NNaO3
Sinónimo U-63557A; furegrelado de sodio
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción Blanco a blanquecino
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de trombaxano sintetasa
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 275,20g/mol
Solubilidad Soluble en agua a aproximadamente 15 mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido cristalino