Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, penetrable en las células
Fura-2, AM, penetra en la célula
389.00€ - 489.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
---|---|
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad celular, proliferación y adquisición de imágenes celulares |
Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
Tipo de producto | Indicador de calcio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11524766
|
Molecular Probes™
F1221 |
20 x 50 μg |
489.00€
1000 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10308392
|
Molecular Probes™
F1201 |
1 mg |
389.00€
1 miligramo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Fura-2, AM es un indicador de calcio intracelular de alta afinidad radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de acetoximetil (AM) éster es útil para la carga intracelular no invasiva y está disponible en una solución de DMSO. El colorante está disponible en forma de sales de pentapotasio y pentasodio que no penetran las células.Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
Viabilidad celular, proliferación y adquisición de imágenes celulares | |
Indicador de calcio | |
Temperatura ambiente |
Fluorescente | |
Microscopio de fluorescencia | |
A base de colorantes fluorescentes |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.