Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, penetrable en las células
Descripción
Fura-2, AM es un indicador de calcio intracelular de alta afinidad radiométrico y excitable mediante luz UV. Esta forma de acetoximetil (AM) éster es útil para la carga intracelular no invasiva y está disponible en una solución de DMSO. El tinte está disponible en forma de sales impermeabilizantes celulares de pentapotasio y pentasodio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad celular, proliferación y adquisición de imágenes celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Indicador de calcio |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |