Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos con cono NS
Código de producto. p-8006051
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45mm
55mm
70mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10386161 45mm cada uno
10717331 55mm cada uno
10579971 70mm cada uno
3 options
Código de producto. 10386161
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la mezcla, vertido y almacenamiento seguro y fácil de productos químicos en el laboratorio. Los embudos Lenz Laborglasinstrumente™ con cono NS se han fabricado con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Embudo de adición de sólidos con ángulo de 60°
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Con cono NS, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
Specifica
Diámetro del área superior (métrico) 45mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Embudo de adición sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.