Learn More
Bochem™ Embudos
Código de producto. 10383811
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
17/13 mm
20mm
Altura (métrico):
115 mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) unitSize
10383811 17/13 mm 115 mm cada uno
10078550 20mm 135 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10383811
Marca: Bochem™ 8840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas en acero inoxidable 18/10. Los embudos Bochem se utilizan para trabajar con polvos.
  • Embudo especial
  • Para polvo
  • Tubo recto
  • Fabricadas en acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Diámetro del tubo (métrico) 17/13 mm
Material Acero
Altura (métrico) 115 mm