Learn More
Embudo de Pyrex™ con placa porosa
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 3 mm |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Tamaño de poro | 130Å |
| Tipo de producto | Embudo |