Learn More
Kartell™ Embudo de vástago largo
Descripción
- Los lados de los ángulos de 60° están provistos acanaladura para una filtración rápida
- Se pueden utilizar con papeles de filtro de tamaño estándar
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 65 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Natural |
| Longitud del tubo (métrico) | 150 mm |