Learn More
Karl Hecht™ Funnel, Polypropylene
Código de producto. p-7115725
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45 mm
80 mm
150 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10515022 180 mm cada uno
10319371 80 mm cada uno
10505022 150 mm cada uno
10609071 45 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10515022
Marca: Karl Hecht™ 49051048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analytical funnel useful for quick filtration. Karl Hecht™ Funnel, Polypropylene has a fluted inside surface.
  • Analytical funnel.
  • Fluted inside surface.
  • Polypropylene construction.
  • Useful for quick filtration.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 180 mm
Material Polypropylene
Descripción Fluted inside surface
Tipo de producto Funnel