Learn More
Karl Hecht™ Funnel, Polypropylene
Descripción
- Analytical funnel.
- Fluted inside surface.
- Polypropylene construction.
- Useful for quick filtration.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 45 mm |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Fluted inside surface |
| Tipo de producto | Funnel |