Learn More
Karl Hecht™ Funnel, Polypropylene
Beschreibung
- Analytical funnel.
- Fluted inside surface.
- Polypropylene construction.
- Useful for quick filtration.
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro del área superior (métrico) | 80 mm |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Fluted inside surface |
| Tipo de producto | Funnel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?