Learn More
Afora™ Embudo de uso general
Código de producto. p-8002187
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12018892 10 ml cada uno
12038892 3 ml 1 PCS
12058892 6 ml 1 PCS
3 options
Código de producto. 12018892
Marca: Afora™ 6395/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite derrames con el embudo Afora™ de uso general. Un embudo es una tubería con una boca ancha (a menudo cónica) y un vástago estrecho.
  • Glass
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vaso
Tipo de producto Embudo