Learn More
Afora™ Embudo de uso general
Código de producto. 12038892
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12038892
Marca: Afora™ 6395/3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite derrames con el embudo Afora™ de uso general. Un embudo es una tubería con una boca ancha (a menudo cónica) y un vástago estrecho.
  • Glass
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vaso
Tipo de producto Embudo
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis