Learn More
Saint Gobain Life Sciences Embudo de PFA Chemware™
Código de producto. 12328547
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
12328547 95 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12328547
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1069642
Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ Embudo de PFA que se utiliza para la transferencia de líquidos ultrapuros en aplicaciones biotecnológicas, análisis ambiental, laboratorios semiconductores y electrónicos.
  • No contaminante.
  • Inertes
  • La superficie antiadherente reduce el material residual que queda en el embudo.
  • El cono superior tiene un lado alto para limitar las salpicaduras, mientras que su estrecho escalón encaja en una variedad de contenedores
  • La baja energía superficial del PFA facilita un drenaje rápido y completo y una fácil limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 95 mm
Material PFA
Altura (métrico) Tubo de 112 mm
Diámetro del área superior (imperial) 3.7 in.
Altura (imperial) 4.4 in.
Tipo de producto Funnel