Learn More
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
Código de producto. 17102235 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Incluye:
Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, tapa, válvula de bola
Protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, tapa
Protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, tapa, válvula de bola
Tapa con bisagra
Para utilizar con (equipo):
High Flow Solution System
Recipientes de eliminación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17102235
Marca: SCAT™ 317623
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El robusto y electrostáticamente conductivo embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y bola cumple con los más altos requisitos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos debido a su combinación de dos mecanismos de seguridad independientes.
  • Los dos dispositivos de seguridad constan de una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
  • Material de HDPE eléctricamente conductivo con conexión a tierra para evitar chispas
  • Tapa con bisagra con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
  • Tamiz optimizado para recolectar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
  • Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
  • Válvula de bola con mecanismo de apertura automática durante el llenado
  • Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
  • Todos los componentes principales son extraíbles para facilitar la limpieza
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm (embudo)
Capacidad (métrico) 1500 mL
Material HDPE, conductor electrostático
Altura (métrico) 210 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos líquidos e inflamables
Para utilizar con (equipo) Recipientes de eliminación
Incluye Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble, cable de conexión a tierra, tapa, válvula de bola
Diámetro del área superior (imperial) 7.9 in. (Funnel)
Tamaño de rosca (métrico) S90
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa con bisagra