Learn More
SCAT™ Embudo con bola y tapa 'ARNOLD', V2.0
Código de producto. 17162245 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
17162245 S65 cada uno
17182235 B53 cada uno
17172245 B83 cada uno
17122245 GL45 cada uno
17192245 S50 cada uno
17142245 S51 cada uno
17152245 S55 cada uno
17112245 S60/61 cada uno
17182245 S70/71 cada uno
17132245 S90 cada uno
31454223 S95 -
11 options
Código de producto. 17162245
Marca: SCAT™ 317646
El robusto embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y bola cumple con los más altos requisitos para la eliminación segura de residuos líquidos peligrosos debido a su combinación de dos mecanismos de seguridad independientes.
  • Los dos dispositivos de seguridad constan de una bola integrada en la cubeta del embudo y un anillo de sellado incorporado en la tapa con bisagra del embudo que evitan el escape de gases tóxicos o explosivos
  • Fabricado de material HDPE de alta calidad para una máxima estabilidad y durabilidad
  • Tapa con bisagra con anillo de sellado para que se cierre cuando no se esté usando el embudo
  • Tamiz optimizado para capturar partículas más grandes y depositarlas en frascos de laboratorio
  • Protección contra salpicaduras mejorada con canales de aire integrados para evitar la formación de burbujas
  • Válvula de bola con mecanismo de apertura automática durante el llenado
  • Lanza de seguridad acortable individualmente para un drenaje limpio de residuos líquidos
  • Todos los componentes esenciales son extraíbles para facilitar la limpieza
El embudo de seguridad ARNOLD V2.0 con tapa y válvula de bola está disponible para diferentes roscas de recipientes. Para poder producir de forma económica y respetuosa con el medio ambiente, suministramos variantes individuales con un adaptador de rosca, que no influye en la funcionalidad o la seguridad del embudo.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 200 mm (embudo)
Capacidad (métrico) 1500 mL
Material HDPE
Altura (métrico) 210 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul/blanco
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de residuos líquidos y volátiles
Para utilizar con (equipo) Recipientes de eliminación
Incluye Lanza (220 mm), protección contra salpicaduras, tamiz extraíble
Tamaño de rosca (métrico) S65
Tipo de producto Embudo de seguridad con tapa con bisagra y válvula de bola