Learn More
Fungilab™ Cámaras de separación Fungicrom (TLC)
Click to view available options
Tipo:
Cámara de separación Miniplak
Anchura (métrico):
20 cm
Anchura (imperial):
7,9 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Cámara Normaplak (NPLAK)
- Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
- Para placas de 200 x 200 mm
- Disponibles con o sin tapa
- Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Multiplak (MPLAK)
- Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
- Con ranuras adicionales en el interior, que permiten el almacenamiento de hasta cinco placas de 200 x 200 mm
- Se utiliza especialmente para los análisis cuantitativos y sirve también para almacenar las placas en un ambiente protegido
- Disponibles con o sin tapa
- Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Miniplak (miplak)
- Cuerpo de vidrio templado con una base plana y bordes superiores lisos y pulidos
- Para placas de 100 x 100 mm
- Disponibles con o sin tapa
- Tapa con mango, con base lisa y pulida, que forma un cierre hermético con el cuerpo de la cámara
Cámara Rollerplak (RPLak)
- Cuerpo fabricado en vidrio templado soplado en forma de cilindro, con base plana
- Para placas de 200 x 100 mm
- También sirve para cromatografía en papel
- Disponibles con o sin tapa
- Tapa en forma de sombrero
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa con tirador |
| Material | Plástico |
| Tipo | Cámara de separación Miniplak |
| Para utilizar con (equipo) | Cromatografía de capa fina |
| Incluye | Válvula de chorro de 0,7 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 × 20 × 13 cm |
| Longitud (imperial) | 7,8 in |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Anchura (imperial) | 7,9 in |
| Anchura (métrico) | 20 cm |
| Mostrar más |