missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fumarate hydratase-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16424196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16424196 100 mg 100 miligramos
16495467 5 mg 5 miligramos
16489985 2 mg 2 miligramos
16472728 10 mg 10 miligramos
16469426 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16424196

Marca: Medchem Express HY100004

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fumarate hydratase-IN-1 (compound 2) is a cell-permeable fumarate hydratase inhibitor. Fumarate hydratase-IN-1 has antiproliferative activity against several cancer cell lines with a mean IC50 of 2.2 μM.

Fumarate hydratase-IN-1 (compound 2) is a cell-permeable fumarate hydratase inhibitor. Fumarate hydratase-IN-1 has antiproliferative activity against several cancer cell lines with a mean IC50 of 2.2 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fumarate hydratase-IN-1
CAS 1644060-37-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(OCC)[C@]1([C@H](CC(NC)=O)C2=O)C(N2CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4)=CCCC1
Peso molecular (g/mol) 446.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.54
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.