Learn More
Sonics Materials Sonda sólida de onda completa
Código de producto. 11744328
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11744328
Marca: Sonics Materials 6300217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este procesador ultrasónico de alta intensidad controlado por microprocesador cuenta con una sonda sólida de onda completa de 13 mm sólida, 254 mm de largo.
  • Sonda sólida de onda completa de 13 mm sólida, 254 mm de largo
  • Procesador ultrasónico de alta intensidad
  • Control por microprocesador
  • Modelo de 600 vatios
Especificaciones
Tipo de producto Sonda sólida de onda completa
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (métrico) 254 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad