Learn More
Indicador de rango completo, rango de pH 1-13, para medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10366340 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
10366340 100 mL 100 ML
10488610 500 mL 500 ML
2 options
Código de producto. 10366340
Marca: Fisher Chemical U/0025/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de rango completo, rango de pH 1-13, para medición de pH, Fisher Chemical, cantidad: 500 ml, envase: Frasco de vidrio recubierto de plástico, número MDL: 283286, Forma física: Líquido
Indicador de rango completo, rango de pH 1-13, para medición de pH, Fisher Chemical, cantidad: 500 ml, envase: Frasco de vidrio recubierto de plástico, número MDL: 283286, forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 283286
Especificaciones
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Full range indicator, pH range 1-13
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol