Learn More
MULTIROIR Recipiente EuroBox completo
Código de producto. 17236900
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Color:
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17236900
Marca: MULTIROIR BA12015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recipiente EuroBox completo con fondo sólido y paredes sólidas, ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
  • Recipiente EuroBox completo
  • La mejor relación calidad/precio del mercado
  • Fondos sólidos y paredes sólidas
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
  • Capacidad de carga apilable y alta
  • Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Material Polipropileno
Color Blanco
Forma Rectangulares
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 220 mm