Learn More
MULTIROIR Recipiente EuroBox completo
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Color:
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipiente EuroBox completo
- La mejor relación calidad/precio del mercado
- Fondos sólidos y paredes sólidas
- Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
- Capacidad de carga apilable y alta
- Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Material | Polipropileno |
| Color | Gris |
| Forma | Rectangulares |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 x 300 x 117 mm |