missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FTO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16302635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16302635 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16302635

Marca: Invitrogen™ PA585698

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (83%), Pig (85%), Rabbit (88%). Positive Control: U87-MG, SK-N-SH, IMR32, SK-N-AS, 293T, HepG2. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

FTO is a novel protein and a member of the non-heme dioxygenase (Fe(II)-and 2-oxoglutarate-dependent dioxygenases) superfamily. Amino acid conservation patterns support this hypothesis and indicates that both 2-oxoglutarate and iron should be important for FTO function. Though not much is yet known about FTO, it is thought that the protein may somehow modify the activity of genes involved in metabolism and fat storage, which in turn may influence a person's risk of obesity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTO
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica Fto
N.º de referencia del gen Q2A121, Q9C0B1
Alias de gen AlkB homolog 9; ALKBH9; alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO; AW743446; BMIQ14; fat mass and obesity associated; fat mass and obesity-associated protein; fatso; FTO; GDFD; KIAA1752; m6A(m)-demethylase FTO; MGC5149; mKIAA1752; mRNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; mRNA N(6)-methyladenosine demethylase FTO; Protein fatso; protein fto; RGD1305121; tRNA N1-methyl adenine demethylase FTO; U6 small nuclear RNA (2'-O-methyladenosine-N(6)-)-demethylase FTO; U6 small nuclear RNA N(6)-methyladenosine-demethylase FTO
Símbolos de los genes Fto
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human FTO. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291905, 79068
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.