missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FTMT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13485407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13485407 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13485407

Marca: Invitrogen™ PA530906

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG. Predicted reactivity: Mouse (87%), Rat (87%), Bovine (88%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

FTMT stores iron in a soluble, non-toxic, readily available form. FTMT is important for iron homeostasis and has ferroxidase activity. Iron is taken up in the ferrous form and deposited as ferric hydroxides after oxidation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FTMT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol, 1% BSA and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica Ftmt
N.º de referencia del gen Q8N4E7, Q9D5H4
Alias de gen 4930447C24Rik; FerH; ferritin H; ferritin H subunit; ferritin heavy chain 3; ferritin mitochondrial; ferritin, mitochondrial; Fth3; FTMT; mitochondrial ferritin; MtF
Símbolos de los genes Ftmt
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Mitochondrial Ferritin. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 67634, 94033
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.