Learn More
Thermo Scientific™ Bolsa doble FTM (septo de 100 ml)
Código de producto. 17749448
Change view
Click to view available options
:
Septo de 100 ml
Código de producto.
17749448 Septo de 100 ml
1 options
Código de producto. 17749448
Marca: Thermo Scientific™ R112976
El medio de tioglicolato de líquido Thermo Scientific™ cumple o supera los requisitos de promoción de crecimiento de USP.
  • El medio de tioglicolato líquido se probó según el procedimiento de pruebas de promoción del crecimiento de USP.
  • Se utilizaron niveles de inoculación de 10 a 100 UFC y la incubación se realizó entre 30 y 35 °C durante un máximo de 72 horas.
  • Los resultados cumplen o superan los requisitos de promoción de crecimiento de USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de caldo Medios de crecimiento general
Color Ámbar
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formato Frasco de doble embolsado
Tipo de medios Medios de cultivo
Volumen de llenado 100 mL
Cantidad 10/paq.