missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTI 276 TFA, MedChemExpress

Código de producto. 16452947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16452947 50 mg 50 miligramos
16463506 25 mg 25 miligramos
16446888 10 mg 10 miligramos
16429427 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452947

Marca: Medchem Express HY15873A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.

FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FTI 276 TFA
Forma física Solid
CAS 1217471-51-6
Color Tan
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28F3N3O5S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (182.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 547.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.61
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.