missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FTI 276, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FTI 276 |
| CAS | 170006-72-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H27N3O3S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC |
| Peso molecular (g/mol) | 433.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.59 |
| Grado | Research |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido