Learn More
FTCD Monoclonal Antibody (OTI1A7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17552782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17552782 30 μL 30 microlitros
17532782 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17552782 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504944S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
FTCD Monoclonal antibody specifically detects FTCD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno FTCD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ftcd
N.º de referencia del gen O95954
Alias de gen 58 kDa microtubule-binding protein; Formimidoyltetrahydrofolate cyclodeaminase; formimidoyltransferase cyclodeaminase; Formimidoyltransferase-cyclodeaminase; Formiminotetrahydrofolate cyclodeaminase; formiminotransferase cyclodeaminase; formiminotransferase-cyclodeaminase; FTCD; Glutamate formimidoyltransferase; Glutamate formiminotransferase; Glutamate formyltransferase; I79_006831; LCHC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FTCD produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1