missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FTCD Monoclonal Antibody (OTI1A7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17532782
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17532782 100 μL 100 microlitros
17552782 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17532782

Marca: Origene Technologies TA504944

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Golgi Protein, 58K is a bifunctional enzyme that channels 1-carbon units from formiminoglutamate, a metabolite of the histidine degradation pathway, to the folate pool. Mutations in this gene are associated with glutamate formiminotransferase deficiency. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno FTCD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FTCD
N.º de referencia del gen O95954
Alias de gen LCHC1
Símbolos de los genes FTCD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human FTCD produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.