Learn More
QIAGEN Tampón de lavado QIAcard FTA
Código de producto. 15548753
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15548753
Marca: QIAGEN WB120112
Para la recogida, almacenamiento y transporte sin contaminación de las muestras de ADN.
El tampón de lavado QIAcard FTA se utiliza para purificar ácidos nucleicos almacenados en tarjetas FTA.
Especificaciones
Tipo Reactivos de purificación FTA
Cantidad 25 mL