Learn More
FT011, MedChemExpress
Código de producto. p-200100952
Encompass
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16490016 2 mg 2 miligramos
16474346 100 mg 100 miligramos
16443048 10 mg 10 miligramos
16415787 5 mg 5 miligramos
16409616 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16490016
Marca: Medchem Express HY100495
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FT011
CAS 1001288-58-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17NO5
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 351.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.35
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation