Learn More
JULABO™ Enfriador de inmersión, serie FT
Código de producto. 11994818
Change view
Click to view available options
Modelo:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Intervalo de temperatura:
De − 20 a + 30 °C
De − 40 a + 30 °C
De − 90 a + 30 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Modelo Intervalo de temperatura unitSize
11994818 FT900 De − 90 a + 30 °C 1 PCS
10334191 FT200 De − 20 a + 30 °C cada uno
10296302 FT902 De − 90 a + 30 °C cada uno
10264011 FT400 De − 40 a + 30 °C 1 PCS
10028782 FT402 De − 40 a + 30 °C cada uno
5 options
Código de producto. 11994818
Marca: JULABO™ 9650890
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza principalmente para la refrigeración de los baños de circulación de baño abierto a temperatura ambiente o por debajo, así como para la refrigeración rápida de líquidos. Los refrigeradores de inmersión JULABO™ tienen un tamaño reducido y representan una solución económica que evita el uso del agua corriente para la refrigeración.
  • Enfriamiento rápido de líquidos a bajas temperaturas
  • Refrigeración de líquidos en combinación con baños de circulación con calefacción
  • Respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua corriente
  • Manejo y operación fáciles de usar
  • Diseño compacto y tamaño reducido.
  • Sustitución de hielo seco
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 35 °C
Descripción Refrigerador de inmersión FT
Capacidad de refrigeración 0,3 kW a 20 °C
Intervalo de temperatura De − 90 a + 30 °C
Incluye Sonda de inmersión flexible de 65 × 1,5 cm (L × diám.)
Modelo FT900
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 × 38 × 60 cm
Longitud (métrico) de la manguera 160 cm
Peso (métrico) 50 kg
Tensión 115/230 V