Learn More
JULABO™ Enfriador de inmersión, serie FT
Descripción
- Enfriamiento rápido de líquidos a bajas temperaturas
- Refrigeración de líquidos en combinación con baños de circulación con calefacción
- Respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua corriente
- Manejo y operación fáciles de usar
- Diseño compacto y tamaño reducido.
- Sustitución de hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 35 °C |
| Descripción | Refrigerador de inmersión FT |
| Capacidad de refrigeración | 0,45 kW a 20 °C |
| Intervalo de temperatura | De − 40 a + 30 °C |
| Incluye | Sonda de inmersión de 12 × 5 cm (L × diám.) |
| Modelo | FT400 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30 × 20 × 43 cm |
| Longitud (métrico) de la manguera | 120 cm |
| Peso (métrico) | 24 kg |
| Tensión | 115/230 V |