Learn More
JULABO™ Enfriador de inmersión, serie FT
Descripción
- Enfriamiento rápido de líquidos a bajas temperaturas
- Refrigeración de líquidos en combinación con baños de circulación con calefacción
- Respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua corriente
- Manejo y operación fáciles de usar
- Diseño compacto y tamaño reducido.
- Sustitución de hielo seco
- Respetuoso con el medio ambiente al ahorrar agua corriente
- Control de temperatura y pantalla integrados
- Con sensor externo Pt100 (200 × 6 mm de diámetro, acero inoxidable)
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 35 °C |
| Descripción | Refrigerador de inmersión FT |
| Capacidad de refrigeración | 0,45 kW a 20 °C |
| Intervalo de temperatura | De − 40 a + 30 °C |
| Pantalla | LED |
| Incluye | Sonda de inmersión de 12 × 5 cm (L × diám.); sensor externo Pt100 |
| Modelo | FT402 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 30 × 20 × 43 cm |
| Longitud (métrico) de la manguera | 120 cm |
| Peso (métrico) | 24 kg |
| Mostrar más |