missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FSHB Mouse anti-Human, Clone: OTI2G9, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17621591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17621591 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17621591

Marca: Origene Technologies CF501582

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Follicle-stimulatine hormone (FSH) is a member of the glycoprotein hormone family. Members of this family consist of an identical alpha subunit and a hormone-specific beta subunit. Alternative splicing results in two transcript variants encoding the same protein. FSH is secreted by gonadotropic cells in the pituitary gland and in conjunction with luteinizing hormone, induces egg and sperm production.

Especificaciones

Antígeno FSHB
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G9
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica FSHB
N.º de referencia del gen P01225
Alias de gen HH24
Símbolos de los genes FSHB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human FSHB produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2488
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.